Principaux documents
47772
Sigma-Aldrich
Fmoc-2-Nal-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
Synonyme(s) :
Fmoc-3-(2-naphthyl)-L-alanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H23NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
437.49
Beilstein:
7668973
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Nom du produit
Fmoc-2-Nal-OH, ≥98.0% (HPLC)
Essai
≥98.0% (HPLC)
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@H](Cc1ccc2ccccc2c1)NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C28H23NO4/c30-27(31)26(16-18-13-14-19-7-1-2-8-20(19)15-18)29-28(32)33-17-25-23-11-5-3-9-21(23)22-10-4-6-12-24(22)25/h1-15,25-26H,16-17H2,(H,29,32)(H,30,31)/t26-/m0/s1
Clé InChI
JYUTZJVERLGMQZ-SANMLTNESA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable