544000
5-Hexynoic acid
97%
Synonyme(s) :
4-Ethynylbutyric acid, 5-Hexyn-1-oic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.449 (lit.)
Point d'ébullition
224-225 °C (lit.)
Densité
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)CCCC#C
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h1H,3-5H2,(H,7,8)
Clé InChI
VPFMEXRVUOPYRG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- 5-hexynoic acid methyl ester
- 5,6-dicarba-closo-dodecaboranyl hexynoic acid
- 5,8,11-dodecatriynoic acid
- 5-isocyanato-1-pentyne
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter