442879
6-Heptynoic acid
90%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.451 (lit.)
Point d'ébullition
93-94 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)CCCCC#C
InChI
1S/C7H10O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h1H,3-6H2,(H,8,9)
Clé InChI
OFCPMJGTZUVUSM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- alkyne functionalized Boradiazaindacenes (BODIPY)dyes
- natural products epothilone B and D
- hymenialdisine (HMD) and aldisine (AD) affinity resins
- alkynyl esters
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter