539880
5-[4-(Methoxyphenyl)]-1,3-cyclohexanedione
96%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Pf
179.5-183.5 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1)C2CC(=O)CC(=O)C2
InChI
1S/C13H14O3/c1-16-13-4-2-9(3-5-13)10-6-11(14)8-12(15)7-10/h2-5,10H,6-8H2,1H3
Clé InChI
AHYCBDWPHFFKFK-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable