C101605
1,3-Cyclohexanedione
97%
Synonyme(s) :
Dihydroresorcinol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Contient
1-3% sodium chloride as stabilizer
Pf
101-105 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1CCCC(=O)C1
InChI
1S/C6H8O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H2
Clé InChI
HJSLFCCWAKVHIW-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Application
- 9-substituted 1,8-dioxo-xanthenes by reacting with unactivated aldehydes via aldol condensation/ Michael addition reaction.
- [(1,2,3-triazol-4-yl)methoxy-phenyl]-2H-indazolo[2,1-b]phthalazine-trione derivatives by treating with phthalhydrazide, aromatic propargyloxy aldehydes, and azides via a four-component condensation reaction.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2