539864
5-[3,4-(Methylenedioxy)phenyl]-1,3-cyclohexanedione
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
179-181 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES
O=C1CC(CC(=O)C1)c2ccc3OCOc3c2
InChI
1S/C13H12O4/c14-10-3-9(4-11(15)6-10)8-1-2-12-13(5-8)17-7-16-12/h1-2,5,9H,3-4,6-7H2
Clé InChI
BNXUYPAIVILSTN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable