512354
4-Benzyloxybenzoic acid
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Pf
189-192 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H12O3/c15-14(16)12-6-8-13(9-7-12)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2,(H,15,16)
Clé InChI
AQSCHALQLXXKKC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable