T35955
p-Toluenesulfonyl chloride
reagent grade, ≥98%
Synonyme(s) :
Tosyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 88 °C)
Essai
≥98%
pb
134 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
65-69 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H7ClO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3
Clé InChI
YYROPELSRYBVMQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
262.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
128 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges