499226
Benzyl alcohol, polymer-bound
70-90 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol loading, 1 % cross-linked
Synonyme(s) :
(Hydroxymethyl)polystyrene, Benzyl alcohol polymer-bound, Hydroxymethyl polystyrene, Polystyrene cross-linked with divinylbenzene, hydroxymethylated
About This Item
Produits recommandés
Réticulation
1 % cross-linked
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
2.0-3.0 mmol loading
Taille des particules
70-90 mesh
Groupe fonctionnel
alcohol
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OCc1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable