Principaux documents
200336
Sigma-Aldrich
Poly(méthacrylate de méthyle)
average Mw ~15,000 by GPC, powder
Synonyme(s) :
PMMA, Poly(ester méthylique de l'acide méthacrylique)
About This Item
Formule linéaire :
[CH2C(CH3)(CO2CH3)]n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Niveau de qualité
Température d'inflammation spontanée
580 °F
Poids mol.
average Mw ~15,000 by GPC
Température de transition
Tg (DSC) 105 °C (midpoint)
Solubilité
dichloromethane: 25 mg/mL, clear to hazy
Densité
1.200 g/cm3
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
Clé InChI
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le poly(méthacrylate de méthyle) (PMMA) est un polymère thermoplastique amorphe et transparent. Grâce à son indice de réfraction (1,49), le PMMA est reconnu comme un polymère optique. Il est donc utilisé dans les fibres optiques. Il trouve également des applications en biologie en raison de sa faible capacité d'absorption d'eau et de sa biocompatibilité. Le taux d'humidité maximal du PMMA est de 1,71 % et son absorption du fluide physiologique simulé (SBF) est de 1,96 %. Les tests réalisés dans le SBF permettent d'identifier la bioactivité des matériaux céramiques in vitro. Pour cela, les matériaux sont plongés dans une solution aqueuse de SBF.
Application
Le PMMA peut être utilisé comme substrat pour la croissance de graphène. Il a également été utilisé dans différentes études pour les besoins suivants :
  • films minces optiques en matériau hybride PMMA-titane
  • nanocomposites PMMA/polystyrène/argile
  • nanocomposites PMMA/polyuréthane/noir de carbone pour piles à combustible au méthanol
  • verre acrylique
  • implant dans des spécialités chirurgicales
  • cale d'espacement
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Transparent conductive electrodes."
Yu K and Chen J
Material Matters, 9(1), 6-6 null
High-refractive-index thin films prepared from trialkoxysilane-capped poly (methyl methacrylate)-titania materials
Lee LH and Chen WC
Chemistry of Materials, 13(3), 1137-1142 null
Mechanical and Tribological Properties of PMMA-Sea Shell based Biocomposite for Dental application.
Kartick R, et al.
Procedia Materials Science, 6, 1989-2000 (2014)
Bon Min Koo et al.
Scientific reports, 9(1), 9755-9755 (2019-07-07)
A synaptic device that functionally mimics a biological synapse is a promising candidate for use as an electronic element in a neuromorphic system. In this study, flexible electronic synaptic devices based on poly (methyl methacrylate) (PMMA):CdSe/CdZnS core-shell quantum-dot (QD) nanocomposites
Jian-Chiun Liou et al.
Nanoscale research letters, 9(1), 1-1 (2014-01-02)
In this study, the Mo-electrode thin films were deposited by a two-stepped process, and the high-purity copper indium selenide-based powder (CuInSe2, CIS) was fabricated by hydrothermal process by Nanowin Technology Co. Ltd. From the X-ray pattern of the CIS precursor
Articles
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.
Afficher tout