Principaux documents
489360
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
HO13CH213CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
64.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid (solution)
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
pb
196-198 °C (lit.)
Pf
-13 °C (lit.)
Densité
1.148 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O[13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1+1,2+1
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-ZDOIIHCHSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
231.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
111.00 °C - closed cup