Principaux documents
490652
Sigma-Aldrich
Propionic acid-2,2-d2
98 atom % D
Synonyme(s) :
Propanoic acid-2,2-d2
About This Item
Formule linéaire :
CH3CD2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
76.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.386 (lit.)
pb
141 °C (lit.)
Pf
−24-−23 °C (lit.)
Densité
1.020 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(C)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i2D2
Clé InChI
XBDQKXXYIPTUBI-CBTSVUPCSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup