296163
Dichloromethane-d2
≥99.5 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Synonyme(s) :
Dideuteromethylenechloride, Methylene chloride-d2
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
24.96 psi ( 55 °C)
7.11 psi ( 20 °C)
Pureté isotopique
≥99.5 atom % D
Pureté
≥99.00% (GC)
Forme
liquid
Contient
0.03 % (v/v) TMS
Conditionnement
ampule of 1g, 10g
glass bottle of 25g
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
≤0.0100% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
Point d'ébullition
40 °C (lit.)
Pf
-97 °C (lit.)
Densité
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
Clé InChI
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Description générale
Produits recommandés
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable