Principaux documents
233315
Sigma-Aldrich
Acetic acid-d4
≥99.9 atom % D
Synonyme(s) :
Acetic-d3 acid-d, Tetradeuteroacetic acid
About This Item
Formule linéaire :
CD3CO2D
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
64.08
Beilstein:
1748971
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Densité de vapeur
2.07 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
11.4 mmHg ( 20 °C)
Pureté isotopique
≥99.9 atom % D
Essai
≥99% (CP)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
800 °F
Limite d'explosivité
16 %
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
≤0.0500% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.368 (lit.)
pb
115.5 °C (lit.)
Pf
15-16 °C (lit.)
Densité
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3/hD
Clé InChI
QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
Description générale
Acetic acid-d4 is a deuterated NMR solvent that is useful in NMR-based research and analyses.
Application
Acetic acid-d4 may be used in the synthesis of deuterated (7E,9Z)-CLA (conjugated linoleic acid) and Pr(CD3COO)3.D2O (deuterium analog of praseodymium (III) acetate hydrate).
Produits recommandés
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Synthesis and spectroscopic properties of praseodymium (III) acetate hydrate
Hehlen MP, et al
Inorganic Chemistry, 30(10), 2273-2277 (1991)
Reaction of 13N produced by recoil deuterons in pile-irradiated acetic acid-d4 and malonic acid-d4.
Sensui Y, et al.
J. Radioanal. Nucl. Chem., 118(1), 23-31 (1987)
Stereocontrolled synthesis of (7E, 9Z)-[9, 10-2H]-conjugated linoleic acid.
Broustal G and Loreau O.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 47(12), 875-880 (2004)
Dissociation of Acetic Acid-d4 in Deuterium Oxide from 5 to 50? and Related Isotope Effects.
Paabo M, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 70(7), 2073-2077 (1966)
Using high-performance quantitative NMR (HP-qNMR?) for certifying traceable and highly accurate purity values of organic reference materials with uncertainties< 0.1%.
Weber M, et al.
Accreditation and Quality Assurance, 18(2), 91-98 (2013)