471321
2-(Diethylamino)ethanol
≥99.5%
Synonyme(s) :
N,N-Diethylethanolamine, DEAE, DEEA
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.04 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.5%
Limite d'explosivité
11.7 %
Indice de réfraction
n20/D 1.441 (lit.)
pb
161 °C (lit.)
Densité
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
Chaîne SMILES
CCN(CC)CCO
InChI
1S/C6H15NO/c1-3-7(4-2)5-6-8/h8H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
BFSVOASYOCHEOV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
122.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
50 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter