550035
2-(Dibutylamino)ethanol
99%
Synonyme(s) :
N,N-Dibutylethanolamine
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
6 (vs air)
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
pb
229-230 °C (lit.)
Densité
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCN(CCO)CCCC
InChI
1S/C10H23NO/c1-3-5-7-11(9-10-12)8-6-4-2/h12H,3-10H2,1-2H3
Clé InChI
IWSZDQRGNFLMJS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
203.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
95 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter