462292
N-Benzylethylenediamine
97%
Synonyme(s) :
2-Benzylaminoethylamine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.54 (lit.)
Point d'ébullition
162 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NCCNCc1ccccc1
InChI
1S/C9H14N2/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11H,6-8,10H2
Clé InChI
ACYBVNYNIZTUIL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
203.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
95 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter