123056
4-(2-Aminoethyl)aniline
97%
Synonyme(s) :
4-Aminophenethylamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.591 (lit.)
Point d'ébullition
103 °C/0.3 mmHg (lit.)
Pf
28-31 °C (lit.)
Densité
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NCCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5-6,9-10H2
Clé InChI
LNPMZQXEPNWCMG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter