Principaux documents
448214
Sigma-Aldrich
Octanoic-d15 acid
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Synonyme(s) :
Caprylic-d15 acid
About This Item
Formule linéaire :
CD3(CD2)6CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Essai
≥99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.4245 (lit.)
pb
237 °C (lit.)
Pf
16 °C (lit.)
Densité
1.005 g/mL at 25 °C
Format
neat
Changement de masse
M+15
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2
Clé InChI
WWZKQHOCKIZLMA-PMELWRBQSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Remarque sur l'analyse
This product may be used as an analytical standard.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Liq. Cryst., 8, 31-31 (1990)