488399
Butyric-d7 acid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
Butanoic-d7 acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
≥98% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.3969 (lit.)
pb
162 °C (lit.)
Pf
-6--3 °C (lit.)
Densité
1.039 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+7
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D2,3D2
Clé InChI
FERIUCNNQQJTOY-NCKGIQLSSA-N
Catégories apparentées
Application
- The quantitative analysis of vegetable oils and fats using the LC-MS technique.
- The analysis of short-chain fatty acids (SCFAs) of renal samples of mice using the GC-MS technique.
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup