434167
N,N′-Di-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine
98%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
N,N′-Bis-Boc-1-guanylpyrazole
About This Item
Produits recommandés
product name
N,N′-Di-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine, 98%
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
86-90 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N\C(=N\C(=O)OC(C)(C)C)n1cccn1
InChI
1S/C14H22N4O4/c1-13(2,3)21-11(19)16-10(18-9-7-8-15-18)17-12(20)22-14(4,5)6/h7-9H,1-6H3,(H,16,17,19,20)
Clé InChI
QFNFDHNZVTWZED-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable