Documents
439908
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudourea
98%
Synonyme(s) :
N,N′-Di-Boc-S-methylisothiourea, 1,3-Di-Boc-2-methylisothiourea, N,N′-Bis(tert-butoxycarbonyl)-S-methylisothiourea
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CO2CN=C(SCH3)NHCO2C(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.38
Numéro Beilstein :
5815984
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
115-121 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CS\C(NC(=O)OC(C)(C)C)=N/C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H22N2O4S/c1-11(2,3)17-9(15)13-8(19-7)14-10(16)18-12(4,5)6/h1-7H3,(H,13,14,15,16)
Clé InChI
UQJXXWHAJKRDKY-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Liam Martin et al.
Biomacromolecules, 19(8), 3190-3200 (2018-06-12)
A range of well-defined guanidinium-rich linear polymers with demonstrable efficiency for cellular internalization were developed. A protected guanidinium-functional acrylamide monomer (di-Boc-guanidinium ethyl acrylamide, GEAdiBoc) was synthesized and then polymerized via RAFT polymerization to yield well-defined homopolymers, which were then deprotected