431567
Lithium perchlorate
99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Perchloric acid, lithium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
granular
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤0.005% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
pH
6.0-7.5
Pf
236 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 106.4 g/L at 20 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Clé InChI
MHCFAGZWMAWTNR-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
- As a precursor to prepare solid polymer electrolytes for rechargeable Li-ion batteries.
- As an oxidizer to prepare polymer-based solid propellants.
- To fabricate cobalt sulfide (CoS)-based counter electrode for dye-sensitized solar cells(DSSC).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges