Key Documents
729485
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li perchlorate
95 atom % 6Li
About This Item
Formule linéaire :
6LiClO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
105.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
95 atom % 6Li
Forme
crystals
Pf
236 °C (lit.)
Changement de masse
M-2
Chaîne SMILES 
[6Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1/i;1-1
Clé InChI
MHCFAGZWMAWTNR-HCMAANCNSA-M
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Flame over circleCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable