423955
Methyl 2-methylglycidate
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.418 (lit.)
Point d'ébullition
62-65 °C/32 mmHg (lit.)
Densité
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)C1(C)CO1
InChI
1S/C5H8O3/c1-5(3-8-5)4(6)7-2/h3H2,1-2H3
Clé InChI
OSYXXQUUGMLSGE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- 2-methyl-2-hydroxy-1-propanol
- 2,3-dihydroxy-2-methyl propionic acid
- methyl 2-hydroxy-3-((4-methoxyphenyl)sulfonyl)-2-methylpropanoate
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup