454699
(S)-(+)-Glycidyl methyl ether
97%
Synonyme(s) :
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)oxirane, (S)-(+)-Methyl glycidyl ether
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D +15.6°, c = 5 in toluene
Indice de réfraction
n20/D 1.405 (lit.)
Point d'ébullition
110-111 °C (lit.)
Densité
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-5-2-4-3-6-4/h4H,2-3H2,1H3/t4-/m1/s1
Clé InChI
LKMJVFRMDSNFRT-SCSAIBSYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
62.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
17 °C - closed cup