416789
1,1,1-Trifluoro-3-phenyl-2-propanone
96%
About This Item
Produits recommandés
Essai
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
pb
51-52 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
ketone
phenyl
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H7F3O/c10-9(11,12)8(13)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Clé InChI
IAJKTOIWQHTZOS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
91.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
33 °C - closed cup