399191
Rhodium(II) trifluoroacetate dimer
Synonyme(s) :
Trifluoroacetic acid rhodium(II) salt dimer
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C(=O)O[Rh]OC(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)O[Rh]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/4C2HF3O2.2Rh/c4*3-2(4,5)1(6)7;;/h4*(H,6,7);;/q;;;;2*+2/p-4
Clé InChI
PQEXTYUESSEHKW-UHFFFAOYSA-J
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable