905291
Rh2(R-BTPCP)4
Synonyme(s) :
Davies dirhodium catalyst, Dirhodium tetrakis((S,R)-1-(4-bromophenyl)-2,2-diphenylcyclopropanecarboxylate), Dirhodium tetrakis[(R)-1-(4-bromophenyl)-2,2- diphenylcyclopropane carboxylate], Tetrakis[(R)-(-)-[(1R)-1-(4-bromophenyl)-2,2-diphenylcyclopropanecarboxylato]dirhodium(II), Tetrakis[(R)-1-(4-bromophenyl)-2,2- diphenylcyclopropane carboxylato]dirhodium(II)
About This Item
Forme
powder or crystals
Pf
>300 °C
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable