Documents
209058
Sigma-Aldrich
Rhodium(II) acetate dimer
powder
Synonyme(s) :
Rh2(OAc)4, Dirhodium tetraacetate, Tetrakis(acetato)dirhodium(II)
About This Item
Formule linéaire :
Rh2(OOCCH3)4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
441.99
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: rhodium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
CC(=O)O[Rh]OC(C)=O.CC(=O)O[Rh]OC(C)=O
InChI
1S/4C2H4O2.2Rh/c4*1-2(3)4;;/h4*1H3,(H,3,4);;/q;;;;2*+2/p-4
Clé InChI
SYBXSZMNKDOUCA-UHFFFAOYSA-J
Description générale
Rhodium(II) acetate dimer is an effective catalyst for carbenoid reactions, hydrocarbon oxidation, hydroboration, and nitrene reactions.
Application
Effective catalyst for ylide formation.
Homogeneous catalyst.
Used in an efficient synthesis of ß-hydroxy-α-arylacrylates involving the decomposition of diazoetster intermediates with concomitant 1,2-arylmigration.
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Sugimura, T.; Mori, A.
Tetrahedron Asymmetry, 14, 881-881 (2003)
Aldrichimica Acta, 15, 13-13 (1982)
Dirhodium(II) Tetraacetate
Michael P, et al.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Catalytic enantioselective C-H activation by means of metal-carbenoid-induced C-H insertion.
Huw M L Davies et al.
Chemical reviews, 103(8), 2861-2904 (2003-08-14)
Tetrahedron Letters, 48, 1147-1147 (2007)