392510
1-Iodo-3,5-dimethylbenzene
99%
Synonyme(s) :
5-Iodo-m-xylene
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.594 (lit.)
pb
92-94 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
1.608 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
iodo
Chaîne SMILES
Cc1cc(C)cc(I)c1
InChI
1S/C8H9I/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
ZLMKEENUYIUKKC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
It may be used in the following studies:
- α-Arylation of ketones.
- Copper-catalyzed N-arylation of imidazoles.
- Cyanation of 5-iodo-m-xylene to form 3,5-dimethylbenzonitrile.
- Synthesis of 1,3-Dimethyl-5-phenoxybenzene by nano-CuFe2O4 catalyzed C-O cross-coupling with phenol.
- CuBr-catalyzed amination of 1-iodo-3,5-dimethylbenzene to form N-Allyl-3,5-dimethylbenzenamine.
- Copper-catalyzed C-S bond-formation between 5-iodo-m-xylene and thiophenol.
- As a starting material in the synthesis of biphenyl-3,3′,5,5′-tetracarboxylic acid.
- Radical bromination of 5-iodo-m-xylene by N-bromosuccinimide to form 1,3-bis(bromomethyl)-5-iodobenzene.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter