411205
4-tert-Butyliodobenzene
98%
Synonyme(s) :
1-tert-Butyl-4-iodobenzene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.57 (lit.)
pb
116-118 °C/9 mmHg (lit.)
Densité
1.468 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
iodo
Chaîne SMILES
CC(C)(C)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C10H13I/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7H,1-3H3
Clé InChI
WQVIVQDHNKQWTM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter