219428
4-Fluoroiodobenzene
99%
Synonyme(s) :
1-Fluoro-4-iodobenzene, 1-Iodo-4-fluorobenzene, 4-Fluoro-1-iodobenzene, 4-Fluorophenyl iodide, 4-Iodo-1-fluorobenzene, 4-Iodofluorobenzene, p-Fluoroiodobenzene, p-Fluorophenyl iodide, p-Iodofluorobenzene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Contient
copper as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.583 (lit.)
pb
182-184 °C (lit.)
Pf
−20 °C (lit.)
Densité
1.925 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
iodo
Chaîne SMILES
Fc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H4FI/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
Clé InChI
KGNQDBQYEBMPFZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter