Principaux documents
338982
Sigma-Aldrich
Phenylacetic acid-α,α-d2
98 atom % D
Synonyme(s) :
Phenylacetic-2,2-d2 acid
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CD2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Pf
76-78 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)/i6D2
Clé InChI
WLJVXDMOQOGPHL-NCYHJHSESA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
269.6 °F
Point d'éclair (°C)
132.00 °C