217158
Benzoic acid-2,3,4,5,6-d5
≥99 atom % D, ≥99% (CP)
Synonyme(s) :
Benzoic-d5 acid-(phenyl-d5), Deuterated benzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥99 atom % D
Pureté
≥99% (CP)
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
1061 °F
Point d'ébullition
249 °C (lit.)
Pf
121-125 °C (lit.)
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i1D,2D,3D,4D,5D
Clé InChI
WPYMKLBDIGXBTP-RALIUCGRSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves