289094
tert-Butyldimethylsilanol
99%
Synonyme(s) :
1-(1,1-Dimethylethyl)-1,1-dimethylsilanol, tert-Butyl(hydroxy)dimethylsilane, tert-Butyldimethylsilanol, tert-Butyldimethylsilyl hydroxide, Dimethyl-tert-butylsilanol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
pb
139 °C/739 mmHg (lit.)
Densité
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)O
InChI
1S/C6H16OSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h7H,1-5H3
Clé InChI
FGWRMMTYIZKYMA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- For the preparation of α-chiral ether derivatives by catalytic asymmetric allylic substitution.[3]
- As an initiator for the polymerization of 1,2 benzenedicarboxaldehyde.[4]
- In the synthesis of enol silyl ethers.[2]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
113.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
45 °C - closed cup