275247
4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonamide
99%
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
powder
Pf
150-152 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
NCCc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C8H12N2O2S/c9-6-5-7-1-3-8(4-2-7)13(10,11)12/h1-4H,5-6,9H2,(H2,10,11,12)
Clé InChI
FXNSVEQMUYPYJS-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CA1(759) , CA2(760) , CA5A(763) , CA5B(11238) , CA9(768)
mouse ... Car13(71934) , Car5a(12352)
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable