218898
5-(Dimethylamino)-1-naphthalenesulfonamide
99%
Synonyme(s) :
DNSA, Dansyl amide
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Pf
218-221 °C (lit.)
Fluorescence
λex 280 nm; λem 470 nm (bound to carbon anhydrase)
λem 580 in ethanol
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C12H14N2O2S/c1-14(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(13,15)16/h3-8H,1-2H3,(H2,13,15,16)
Clé InChI
TYNBFJJKZPTRKS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable