271357
2-Pentyne
98%
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
393 mmHg ( 37.7 °C)
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.404 (lit.)
Point d'ébullition
56-57 °C (lit.)
Pf
−109 °C (lit.)
Densité
0.71 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC#CC
InChI
1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h3H2,1-2H3
Clé InChI
NKTDTMONXHODTI-UHFFFAOYSA-N
Application
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-23.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-31 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves