254339
2-Butyne
99%
Synonyme(s) :
Crotonylene, Dimethylacetylene
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
11.47 psi ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.393 (lit.)
Point d'ébullition
27 °C (lit.)
Pf
−32 °C (lit.)
Densité
0.691 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC#CC
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h1-2H3
Clé InChI
XNMQEEKYCVKGBD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-13.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-25 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves