263885
2,4,6-Trimethyl-m-phenylenediamine
96%
Synonyme(s) :
2,4,6-Trimethyl-1,3-phenylenediamine, 2,4-Diamino-1,3,5-trimethylbenzene, 2,4-Diaminomesitylene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
89-91 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cc(C)c(N)c(C)c1N
InChI
1S/C9H14N2/c1-5-4-6(2)9(11)7(3)8(5)10/h4H,10-11H2,1-3H3
Clé InChI
ZVDSMYGTJDFNHN-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3