252832
Tropone
97%
Synonyme(s) :
2,4,6-Cycloheptatrien-1-one
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.615 (lit.)
Point d'ébullition
113 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C1C=CC=CC=C1
InChI
1S/C7H6O/c8-7-5-3-1-2-4-6-7/h1-6H
Clé InChI
QVWDCTQRORVHHT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- bicyclic δ-lactones via heterocyclic carbine-catalyzed [8+3] annulation pathway
- 6,7-benzobicyclo [3.2.2] nona-3,6,8-trien-2-one via thermal addition to bezyne
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves