Documents
246514
Sigma-Aldrich
Cyclohexyl acetate
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3COOC6H11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.439 (lit.)
Point d'ébullition
172-173 °C (lit.)
Densité
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)OC1CCCCC1
InChI
1S/C8H14O2/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8/h8H,2-6H2,1H3
Clé InChI
YYLLIJHXUHJATK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The dermatologic and toxicologic review of cyclohexyl acetate, used as a fragrance material, was presented.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - DIN 51758
Point d'éclair (°C)
58 °C - DIN 51758
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
S P Bhatia et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 46 Suppl 12, S52-S55 (2008-10-11)
A toxicologic and dermatologic review of cyclohexyl acetate when used as a fragrance ingredient is presented.