Documents
197424
Sigma-Aldrich
Methyl cyclohexanecarboxylate
98%
About This Item
Formule linéaire :
C6H11CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.443 (lit.)
Point d'ébullition
183 °C (lit.)
Densité
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H14O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
Clé InChI
ZQWPRMPSCMSAJU-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl cyclohexanecarboxylate may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1