221880
Zirconium(IV) chloride
≥99.5% trace metals basis
Synonyme(s) :
Tetrachlorozirconium, Zirconium tetrachloride
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 mmHg ( 190 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.5% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: zirconium
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤5000.0 ppm Trace Metal Analysis
Température de transition
sublimation point 331 °C
Densité
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Chaîne SMILES
Cl[Zr](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Zr/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Clé InChI
DUNKXUFBGCUVQW-UHFFFAOYSA-J
Description générale
Application
Direct amide formation from unactivated carboxylic acids and amines
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges