Principaux documents
909556
Sigma-Aldrich
Rhodium(III) acetate
Umicore
About This Item
Formule linéaire :
Rh(OAc)3
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Pf
238 °C (decomp)
Chaîne SMILES 
[Rh].[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.Rh/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/p-1
Clé InChI
NENDHUHGFRLXEN-UHFFFAOYSA-M
Application
Rhodium(III) acetate is a homogeneous catalyst useful for oxidation reactions.
Conditionnement
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Informations légales
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable