142514
3-Bromopropionyl chloride
technical grade
Synonyme(s) :
β-Bromopropanoyl chloride, β-Bromopropionyl chloride, ψ-Bromopropanoyl chloride, 3-Bromopropanoic acid chloride, 3-Bromopropanoyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.49 (lit.)
Point d'ébullition
55-57 °C/17 mmHg (lit.)
Densité
1.701 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC(=O)CCBr
InChI
1S/C3H4BrClO/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2
Clé InChI
IHBVNSPHKMCPST-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter