16120
Bromoacetyl chloride
≥95% (GC)
Synonyme(s) :
2-Bromo-1-chloro-ethanal, 2-Bromoacetyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.495
Point d'ébullition
127-128 °C (lit.)
Densité
1.89 g/mL at 20 °C
Chaîne SMILES
ClC(=O)CBr
InChI
1S/C2H2BrClO/c3-1-2(4)5/h1H2
Clé InChI
SYZRZLUNWVNNNV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter