112577
L-(−)-Malic acid
97%, optical purity ee: 99% (GLC)
Synonyme(s) :
(S)-(−)-2-Hydroxysuccinic acid, L-Hydroxybutanedioic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D −27°, c = 5.5 in pyridine
Pureté optique
ee: 99% (GLC)
Pf
101-103 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
hydroxyl
Chaîne SMILES
O[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
Clé InChI
BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable