Tabla de transmitancia frente a absorbancia
Tabla y gráfico de transmitancia y absorbancia
La absorbancia y la transmitancia son medidas utilizadas en espectrofotometría. La espectrofotometría mide cuánta energía radiante absorbe una sustancia a longitudes de onda de luz variables. La técnica es útil para determinar la identidad de una sustancia desconocida y, con el uso de un conjunto de patrones, determinar la concentración de una sustancia en una muestra.
Una tabla de transmitancia frente a absorbancia permite una conversión rápida de los valores de transmitancia a absorbancia en el laboratorio o en el campo. Descargue una copia de esta tabla para su aula o laboratorio.
Transmitancia | Absorbancia (AU) |
---|---|
100% | 0 |
99% | 0,004 |
98% | 0,009 |
97% | 0,013 |
96% | 0,018 |
95% | 0,022 |
90% | 0,046 |
85% | 0,071 |
80% | 0,097 |
75% | 0,125 |
70% | 0,155 |
65% | 0,187 |
60% | 0,222 |
55% | 0,26 |
50 % | 0,301 |
45 % | 0,347 |
40 % | 0,398 |
35 % | 0,456 |
30 % | 0,523 |
25 % | 0,602 |
20 % | 0,699 |
15 % | 0,824 |
10 % | 1 |
5 % | 1,301 |
1 % | 2 |
¿Cómo se calcula la absorbancia a partir de la transmitancia?
La absorbancia se puede calcular a partir del porcentaje de transmitancia (%T) utilizando esta fórmula:
Absorbancia = 2 – log(%T)
La transmitancia (T) es la fracción de luz incidente que se transmite. En otras palabras, es la cantidad de luz que atraviesa «con éxito» la sustancia y sale por el otro lado. Se define como T = I/Io, donde I = luz transmitida (“salida”) y lo = luz incidente (“entrada”). %T es simplemente (I/Io) x 100. Por ejemplo, si T = 0,25, entonces %T = 25 %. Un %T del 25 % indicaría que el 25 % de la luz atravesó la muestra y salió por el otro lado.
La absorbancia (A) es la otra cara de la transmitancia y establece la cantidad de luz que absorbió la muestra. También se conoce como “densidad óptica”. La absorbancia se calcula como una función logarítmica de T: A = log10 (1/T) = log10 (Io/I).